Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Nα-Fmoc-Nepsilon-trifluoracetyl-L-lysine
PC27880-25G
APOSPC27880-25GEA
117
CHF
APOSPC27880-25G
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Formel:
C₂₃H₂₃F₃N₂O₅ MW: 464,441 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153360 CAS-Nummer: 76265-69-5 |