Bis(4-fluorphenyl)methan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2776-25G PC2776-1G
APOSPC2776-25GEA 0 CHF
APOSPC2776-25G APOSPC2776-1G
Bis(4-fluorphenyl)methan 98%
Bis(4-fluorphenyl)methan
Formel: C₁₃H₁₀F₂
Siedepunkt: 156…160 °C/12mmHg
Melting Pt: 29…30 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000360
CAS-Nummer: 457-68-1
EINECS: 207-274-2