2-Brom-4-fluor-6-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Brom-4-fluor-6-nitrophenol 95%
2-Brom-4-fluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.9953 g/mol
Melting Pt: 67 °C
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094182
CAS-Nummer: 320-75-2