5-Brom-2-fluoranilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 71.5 CHF
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Brom-2-fluoranilin 98+%
5-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 105 °C/12mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094181
CAS-Nummer: 2924-09-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III