DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: DFDNB, 1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 144 CHF
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol) 97%
DFDNB (1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formel: C₆H₂F₂N₂O₄
Melting Pt: 72…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007052
CAS-Nummer: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II