4-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
PC2756-1G
PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA
43.6
CHF
APOSPC2756-1G
APOSPC2756-500MG
4-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%
4-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ MW: 232,1600 g/mol Melting Pt: 185…186 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066338 CAS-Nummer: 783-13-1 |