2,2'-Difluorbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2748-1G
PC2748-25G
PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA
105
CHF
APOSPC2748-1G
APOSPC2748-25G
APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorbiphenyl
2,2'-Difluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈F₂ MW: 190,19 g/mol Melting Pt: 117…121 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
388-82-9 UN: 3152 ADR: 9,II |