α-Brom-3,4-difluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 115 CHF
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Brom-3,4-difluortoluol 97%
α-Brom-3,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C/3.5mmHg
Dichte: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009889
CAS-Nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,III