2-Fluor-4-iodbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2740-1G
PC2740-25G
PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA
26.2
CHF
APOSPC2740-1G
APOSPC2740-25G
APOSPC2740-5G
2-Fluor-4-iodbenzoesäure 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,0100 g/mol Melting Pt: 216…219 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094173 CAS-Nummer: 124700-40-9 |