2,3-Difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 27.9 CHF
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorbenzylamin 98%
2,3-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/4mmHg
Dichte: 1.223 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070793
CAS-Nummer: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III