2,4-Difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-25G
APOSPC2730-25GEA 68 CHF
APOSPC2730-25G
2,4-Difluorbenzylalkohol 98%
2,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C/1mmHg
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009983
CAS-Nummer: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3