2,6-Difluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 141 CHF
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
2,6-Difluorbenzoylchlorid 98%
2,6-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C/13mmHg
Dichte: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000659
CAS-Nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II