2-Chlor-5-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2717-5G
PC2717-1G
PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA
31.4
CHF
APOSPC2717-5G
APOSPC2717-1G
APOSPC2717-25G
2-Chlor-5-fluorbenzonitril 98%
2-Chlor-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN MW: 155,56 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094168 CAS-Nummer: 57381-56-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |