4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chlor-2-cyanbenzotrifluorid, 4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Siedepunkt: 109 °C/10mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060671
CAS-Nummer: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III