1-Chlor-3-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 29.7 CHF
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Chlor-3-fluor-2-iodbenzol
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256,4400 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458092
CAS-Nummer: 127654-70-0