2-Fluorpropen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α-Methylvinylfluorid
PC2703-25G
PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA
428
CHF
APOSPC2703-25G
APOSPC2703-5G
2-Fluorpropen
2-Fluorpropen
Formel:
C₃H₅F MW: 60,07 g/mol Siedepunkt: –24 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1184-60-7 UN: 3161 ADR: 2.1, |