2,6-Difluorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 436 CHF
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorbenzophenon 98%
2,6-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/2mmHg
Dichte: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009895
CAS-Nummer: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0