2,5-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2691-100G PC2691-25G PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA 254 CHF
APOSPC2691-100G APOSPC2691-25G APOSPC2691-5G
2,5-Difluorbenzophenon 97%
2,5-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C/0.4mmHg
Dichte: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009899
CAS-Nummer: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2