2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2681-5G
APOSPC2681-5GEA
223
CHF
APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₄FIN₂ MW: 238,0015 g/mol Melting Pt: 70…78 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08688587 CAS-Nummer: 823218-51-5 |