3,5-Difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 131 CHF
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorbenzoesäure 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Melting Pt: 119…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010323
CAS-Nummer: 455-40-3
EINECS: 610-261-8