3,4-Difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 50.6 CHF
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
3,4-Difluorbenzoesäure 98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Melting Pt: 120…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011672
CAS-Nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6