2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 201 CHF
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Siedepunkt: 105…110 °C/2mmHg
Dichte: 1.568 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085004
CAS-Nummer: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8 II