2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2644-100G
PC2644-25G
PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA
94
CHF
APOSPC2644-100G
APOSPC2644-25G
APOSPC2644-5G
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S MW: 212,6 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C/1mmHg Dichte: 1.581 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042481 CAS-Nummer: 13918-92-8 UN: 3265 ADR: 8,II |