4-Fluor-3-(methylsulfonyl)benzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 96 CHF
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluor-3-(methylsulfonyl)benzoesäure 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Melting Pt: 215…216 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458082
CAS-Nummer: 158608-00-5