3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC2623-5G PC2623-100G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 26.2 CHF
APOSPC2623-5G APOSPC2623-100G APOSPC2623-25G
3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Melting Pt: 106…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674032
CAS-Nummer: 53473-36-2