2,6-Difluorbenzamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2618-1KG
PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA
271
CHF
APOSPC2618-1KG
APOSPC2618-250G
2,6-Difluorbenzamid 99%
2,6-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO MW: 157,12 g/mol Melting Pt: 145…148 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007972 CAS-Nummer: 18063-03-1 EINECS: 241-972-8 |