2,4-Difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2616-10G
PC2616-50G
PC2616-1G
PC2616-5G
APOSPC2616-10GEA
0
CHF
APOSPC2616-10G
APOSPC2616-50G
APOSPC2616-1G
APOSPC2616-5G
2,4-Difluorbenzamid 97%
2,4-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Melting Pt: 160…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015547 CAS-Nummer: 85118-02-1 EINECS: 285-654-7 |