3,4-Difluorbenzaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2615E-100G
PC2615E-10G
PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA
103
CHF
APOSPC2615E-100G
APOSPC2615E-10G
APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorbenzaldehyd 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O Siedepunkt: 180 °C Dichte: 1.288 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 65 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010328 CAS-Nummer: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |