3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2615-1G PC2615-5G PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2615-1G APOSPC2615-5G APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116040
CAS-Nummer: 886498-07-3