3,5-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-methoxybenzene
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 173 CHF
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoranisol 98%
3,5-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.234 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042560
CAS-Nummer: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III