3,4-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2614H-100G
PC2614H-10G
PC2614H-25G
PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA
126
CHF
APOSPC2614H-100G
APOSPC2614H-10G
APOSPC2614H-25G
APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoranisol 98%
3,4-Difluoranisol
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Dichte: 1.216 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010730 CAS-Nummer: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3,III |