2,5-Difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2600-100G
PC2600-25G
APOSPC2600-100GEA
105
CHF
APOSPC2600-100G
APOSPC2600-25G
2,5-Difluoranilin 98%
2,5-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 171…178 °C Melting Pt: 41944 °C Dichte: 1,288 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007651 CAS-Nummer: 367-30-6 EINECS: 206-690-1 |