2,3-Difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 362 CHF
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoranilin 98%
2,3-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C/12mmHg
Dichte: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010298
CAS-Nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1,III