2',5'-Difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 114 CHF
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoracetophenon 98%
2',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 190…191 °C
Dichte: 1.233 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009898
CAS-Nummer: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4