2',3'-Difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 344 CHF
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoracetophenon 98%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061274
CAS-Nummer: 18355-80-1