Ishikawa′s Reagenz 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 385 CHF
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa′s Reagenz 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formel: C₇H₁₁F₆N
MW: 223,16 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054683
CAS-Nummer: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II