2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 124 CHF
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Formel: C₉H₃F₃N₂O
MW: 212,131 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203479
CAS-Nummer: 175278-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III