2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2556D-100G PC2556D-25G PC2556D-500G PC2556D-5G
APOSPC2556D-100GEA 0 CHF
APOSPC2556D-100G APOSPC2556D-25G APOSPC2556D-500G APOSPC2556D-5G
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C/20mmHg
Dichte: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042243
CAS-Nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9+EHS III