2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2551-10G PC2551-5G
APOSPC2551-10GEA 219 CHF
APOSPC2551-10G APOSPC2551-5G
2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 231.00 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041538
CAS-Nummer: 451-85-4