4-Fluoroisoquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC250003-10G PC250003-1G PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA 528 CHF
APOSPC250003-10G APOSPC250003-1G APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656128
CAS-Nummer: 394-67-2