4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC250001-25G
PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA
29.7
CHF
APOSPC250001-25G
APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Melting Pt: 31…34 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179265 CAS-Nummer: 116332-54-8 |