3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 209 CHF
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777125
CAS-Nummer: 85366-65-0