4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2466-1G
PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA
26.2
CHF
APOSPC2466-1G
APOSPC2466-10G
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril 98%
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril
Formel:
C₇BrF₄N MW: 253.9792 g/mol Melting Pt: 77…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075282 CAS-Nummer: 17823-40-4 |