2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2437-100G
PC2437-25G
PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA
354
CHF
APOSPC2437-100G
APOSPC2437-25G
APOSPC2437-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N MW: 181,54 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C Dichte: 1.411 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042224 CAS-Nummer: 81565-18-6 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |