1,3-Dichlor-4-fluor-6-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,5-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluoronitrobenzene
PC2431-1G
PC2431-5G
PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA
27.9
CHF
APOSPC2431-1G
APOSPC2431-5G
APOSPC2431-25G
1,3-Dichlor-4-fluor-6-nitrobenzol 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ MW: 209,99 g/mol Siedepunkt: 56 °C/0.5mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00115003 CAS-Nummer: 2105-59-1 |