3-Brom-5-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Brom-5-fluorphenyl)methanol
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol 98%
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116320
CAS-Nummer: 216755-56-5