1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9924 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/22mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060647
CAS-Nummer: 36556-50-0