4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 43.6 CHF
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Siedepunkt: 54 °C/10mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040722
CAS-Nummer: 34328-46-6