2-Fluornaphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 237 CHF
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluornaphthalin
2-Fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₇F
MW: 146,16 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/16mmHg
Melting Pt: 61 °C
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082618
CAS-Nummer: 323-09-1
EINECS: 206-299-6