2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Melting Pt: 99…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973423
CAS-Nummer: 883502-07-6